Learn More
Fenilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304554
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11304554 100 g 100 g
11314554 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11304554
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01306.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 64-10-8 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Phenyl urea is used in organic synthesis. It acts as an efficient ligand for palladium-catalyzed Heck and Suzuki reactions of aryl bromides and iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La urea fenil se utiliza en la síntesis orgánica. Actúa como un ligando eficaz en las reacciones de Heck y de Suzuki catalizadas por paladio de bromuros de arilo y yoduros.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-10-8
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.154
Número MDL MFCD00007944
Clave InChI LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
PubChem CID 6145
Nombre IUPAC fenilurea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylurea
Punto de fusión 144°C to 148°C
Densidad 1.302
Punto de ebullición 238°C
Fórmula lineal C6H5NHCONH2
Cantidad 100 g
Beilstein 1934615
Índice Merck 14,7319
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%