Learn More
Tribromuro de feniltrimetilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458226 250 g 250 g
11448226 50 g 50 g
11438226 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15326.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4207-56-1 | C9H14I3N | 516.931 g/mol
Phenyltrimethylammonium tribromide is used as brominating reagent for 1,2-addition of bromine to the double bond of α,β-unsaturated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tribromuro de feniltrimetilamonio se utiliza como reactivo de bromación para la 1,2-adición de bromo al enlace doble de compuestos α,β-insaturados.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4207-56-1
Fórmula molecular C9H14I3N
Peso molecular (g/mol) 516.931
Número MDL MFCD00011789
Clave InChI RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
PubChem CID 21525000
Nombre IUPAC trimetil(fenil)azanio; triyoduro
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethylammonium tribromide
Punto de fusión 112°C to 117°C
Olor Irritating
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 3919459
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.93
Porcentaje de pureza 97%