Learn More
Tribromuro de feniltrimetilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10527373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10527373 100 g Frasco de plástico 100 g
10052000 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10527373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160941000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4207-56-1 | C9H14Br3N | 375.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4207-56-1
Fórmula molecular C9H14Br3N
Peso molecular (g/mol) 375.92
Número MDL MFCD00011789
Clave InChI RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
PubChem CID 21525000
Nombre IUPAC trimetil(fenil)azanio; triyoduro
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethylammonium tribromide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 113.0°C to 117.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5N(CH3)3Br·Br2
Cantidad 100 g
Fieser 01,855; 02,328; 04,386
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.92
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyltrimethylammonium tribromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.