Learn More
Yoduro de feniltrimetilamonio, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10646942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 g; frasco de vidrio
Código de producto.
10646942 100 g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10646942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160681000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethylammonium iodide
Nombre de nota 99%
CAS 98-04-4
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H14IN
Fórmula lineal C6H5N(CH3)3I
Número MDL MFCD00011791
Cantidad 100g
Índice Merck 15, 7428
Sinónimo phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in chloroform
Clave InChI KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]
Nombre IUPAC trimetil(fenil)azanio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 263.11
PubChem CID 94135
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyltrimethylammonium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.