Learn More
Yoduro de feniltrimetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437017 25 g 25 g
11447017 100 g 100 g
11457017 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14402.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-04-4 | C9H14IN | 263.122 g/mol
Phenyltrimethylammonium iodide is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de feniltrimetilamonio es una importante materia prima y un intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, colorantes y productos agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Es higroscópico por naturaleza. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-04-4
Fórmula molecular C9H14IN
Peso molecular (g/mol) 263.122
Número MDL MFCD00011791
Clave InChI KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide
PubChem CID 94135
Nombre IUPAC trimetil(fenil)azanio; yoduro
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethylammonium iodide
Punto de fusión ∼227°C (sublimation)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3916752
Índice Merck 14,7318
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.12
Porcentaje de pureza 99%