Learn More
Hidróxido de feniltrimetilamonio, 0,1 M en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10781832 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10045990 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10062683 2,5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10781832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422021000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1899-02-1 | C9H15NO | 153.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethylammonium hydroxide
Color Incolora
Nombre de nota 0.1M in Methanol
CAS 1899-02-1, 67-56-1
Fórmula molecular C9H15NO
Fórmula lineal C6H5N(CH3)3OH
Número MDL MFCD00041899
Concentración 0.09 to 0.11M
Densidad 0.8000g/mL
Sinónimo methelute, phenyltrimethylammonium hydroxide, trimethylanilinium hydroxide, phenyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenaminium hydroxide, n,n,n-trimethylanilinium hydroxide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, ptah, ammonium, phenyltrimethyl-, hydroxide
Clave InChI HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC trimetil(fenil)azanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 153.23
PubChem CID 15913
ChEBI CHEBI:85062
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.22
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.8
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 10°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyltrimethylammonium hydroxide, 0.1 M in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.