Learn More
Cloruro de feniltrimetilamonio, TRC
Código de producto. 30423277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423277 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30423277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP337003250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethylammonium Chloride
CAS 138-24-9
Fórmula molecular C9H14ClN
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
Nombre IUPAC trimetil(fenil)azanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 171.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0815
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.