Learn More
Cloruro de feniltrimetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 138-24-9 |
| Fórmula molecular | C9H14ClN |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | trimetil(fenil)azanio; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 171.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0815 |