Learn More
Cloruro de feniltrimetilamonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11459887 500 g 500 g
11449887 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11459887 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22851.36
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 138-24-9 | C9H14ClN | 171.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de feniltrimetilamonio es un eficaz catalizador de transferencia de fase, agente de metilación, también útil para las despolimerizaciones alcalinas, e inhibidor de corrosión para el acero con bajo contenido de carbono.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 333 g/l.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, así como el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138-24-9
Fórmula molecular C9H14ClN
Peso molecular (g/mol) 171.67
Número MDL MFCD00011790
Clave InChI MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo phenyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylbenzenaminium chloride, trimethylphenylammonium chloride, n,n,n-trimethylanilinium chloride, ammonyx 200, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, trimethylphenylammoniumchloride, trimethylanilinium chloride, ammonium, phenyltrimethyl-, chloride, trimethylphenyl ammonium chloride
PubChem CID 67309
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethylammonium chloride
Punto de fusión ∼236°C (sublimation)
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 3572527
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water 333g/L.
Nombre IUPAC trimetil(fenil)azanio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.67
Porcentaje de pureza ≥98%