Learn More
Cloruro de feniltrimetilamonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449887 100 g 100 g
11459887 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11449887 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22851.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 138-24-9 | C9H14ClN | 171.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de feniltrimetilamonio es un eficaz catalizador de transferencia de fase, agente de metilación, también útil para las despolimerizaciones alcalinas, e inhibidor de corrosión para el acero con bajo contenido de carbono.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 333 g/l.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, así como el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138-24-9
Fórmula molecular C9H14ClN
Peso molecular (g/mol) 171.67
Número MDL MFCD00011790
Clave InChI MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo phenyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylbenzenaminium chloride, trimethylphenylammonium chloride, n,n,n-trimethylanilinium chloride, ammonyx 200, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, trimethylphenylammoniumchloride, trimethylanilinium chloride, ammonium, phenyltrimethyl-, chloride, trimethylphenyl ammonium chloride
PubChem CID 67309
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethylammonium chloride
Punto de fusión ∼236°C (sublimation)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 3572527
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water 333g/L.
Nombre IUPAC cloruro de N,N,N-trimetilanilinio
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.67
Porcentaje de pureza ≥98%