Learn More
Phenyltrimethylammonium chloride, 98+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10773381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de plástico
Código de producto.
10773381 100g; frasco de plástico
1 options
Código de producto. 10773381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189791000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethylammonium chloride
Nombre de nota 98+%
CAS 138-24-9
Color Blue-Gray or White
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C9H14ClN
Fórmula lineal C6H5N(CH3)3Cl
Número MDL MFCD00011790
Cantidad 100 g
Beilstein 12, 158
Sinónimo phenyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylbenzenaminium chloride, trimethylphenylammonium chloride, n,n,n-trimethylanilinium chloride, ammonyx 200, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, trimethylphenylammoniumchloride, trimethylanilinium chloride, ammonium, phenyltrimethyl-, chloride, trimethylphenyl ammonium chloride
Clave InChI MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC cloruro de N,N,N-trimetilanilinio
Peso molecular (g/mol) 171.67
PubChem CID 67309
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.67
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Crystalline Powder