Learn More
Feniltrimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Phenyltrimethoxysilane is used for nanoelectronics and material science research. It is used as crosslinking agent for silicone resin and to produce polymer organic silicon compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El feniltrimetoxisilano se utiliza para la investigación en nanoelectrónica y en ciencia de materiales. Se utiliza como agente de entrecruzado para la resina de silicona y para producir compuesto de silicio orgánico polimérico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Desecar a temperatura ambiente. Almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 210°C to 212°C |
| Nombre del producto químico o material | Phenyltrimethoxysilane |
| Punto de fusión | -25°C |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 86°C (186°F) |
| Índice de refracción | 1.4735 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 1.07 |
| Beilstein | 2937896 |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Mostrar más |