Learn More
Feniltrimetoxisilano, 85%
Código de producto. 10731714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10731714 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10542072 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10603583 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10731714 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370640010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2996-92-1 | C9H14O3Si | 198,29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2996-92-1
Fórmula molecular C9H14O3Si
Peso molecular (g/mol) 198.29
Número MDL MFCD00025689
Clave InChI ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane
PubChem CID 18137
Nombre IUPAC trimetoxi(fenil)silano
SMILES CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethoxysilane
Punto de fusión -25°C
Color Incolora
Densidad 1.0620g/mL
Punto de ebullición 233°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.4730 to 1.475
Cantidad 1 L
Beilstein 16, IV, 1556
Gravedad específica 1.062
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.29
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación