Learn More
Feniltrimetoxisilano, 85%
Código de producto. 10542072 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10542072 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10603583 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10731714 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10542072 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370640500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2996-92-1 | C9H14O3Si | 198,29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2996-92-1
Fórmula molecular C9H14O3Si
Peso molecular (g/mol) 198.29
Número MDL MFCD00025689
Clave InChI ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane
PubChem CID 18137
Nombre IUPAC trimetoxi(fenil)silano
SMILES CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethoxysilane
Punto de fusión -25°C
Color Incolora
Densidad 1.0620g/mL
Punto de ebullición 233°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.4730 to 1.475
Cantidad 50 mL
Beilstein 16, IV, 1556
Gravedad específica 1.062
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.29
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación