Learn More
Feniltrietoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10751451 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10634672 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 780-69-8 | C12H20O3Si | 240.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 780-69-8
Fórmula molecular C12H20O3Si
Peso molecular (g/mol) 240.37
Número MDL MFCD00009065
Clave InChI JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
PubChem CID 13075
Nombre IUPAC trietoxi(fenil)silano
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltriethoxysilane
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 0.9960g/mL
Punto de ebullición 235.0°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5Si(OC2H5)3
Índice de refracción 1.4594 to 1.4614
Cantidad 1 kg
Beilstein 16, 911
Gravedad específica 0.996
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.38
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyltriethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.