Learn More
Feniltrietoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Phenyltriethoxysilane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El feniltrietoxisilano es una importante materia prima y producto intermediario que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad. Almacenar bajo gas inerte seco.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 235°C |
| Nombre del producto químico o material | Phenyltriethoxysilane |
| Cantidad | 250 g |
| Temperatura de inflamación | 96°C (204°F) |
| Índice de refracción | 1.461 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.996 |
| Fórmula lineal | C6H5Si(OCH2CH3)3 |
| Beilstein | 2940602 |
| Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
| Mostrar más |