Learn More
Feniltrietoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331667 50 g 50 g
11341667 250 g 250 g
11351667 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04684.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 780-69-8 | C12H20O3Si | 240.37 g/mol
Phenyltriethoxysilane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El feniltrietoxisilano es una importante materia prima y producto intermediario que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 780-69-8
Fórmula molecular C12H20O3Si
Peso molecular (g/mol) 240.37
Número MDL MFCD00009065
Clave InChI JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
PubChem CID 13075
Nombre IUPAC trietoxi(fenil)silano
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 235°C
Nombre del producto químico o material Phenyltriethoxysilane
Cantidad 50 g
Fórmula lineal C6H5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2940602
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.38
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.461
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.996