Learn More
Feniltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482708 100 g 100 g
11492708 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16713.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-13-5 | C6H5Cl3Si | 211.541 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-13-5
Fórmula molecular C6H5Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 211.541
Número MDL MFCD00000479
Clave InChI ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
PubChem CID 7372
Nombre IUPAC tricloro(fenil)silano
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 201°C
Nombre del producto químico o material Phenyltrichlorosilane
Punto de fusión -127°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (C6H5)SiCl3
Número UN UN1804
Beilstein 508730
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.55
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.523
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.324