Learn More
Feniltriclorosilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10635952 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10635952 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10438100 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10035723 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10635952 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131002500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-13-5 | C6H5Cl3Si | 211.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-13-5
Fórmula molecular C6H5Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 211.55
Número MDL MFCD00000479
Clave InChI ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
PubChem CID 7372
Nombre IUPAC tricloro(fenil)silano
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltrichlorosilane
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3210g/mL
Punto de ebullición 201°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SiCl3
Índice de refracción 1.5220 to 1.524
Cantidad 250 mL
Beilstein 16, 911
Gravedad específica 1.321
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,ehter and perchloroethylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.55
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P232-Proteger de la humedad.