Learn More
Tricloruro de fenilestaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyltin Trichloride |
| CAS | 1124-19-2 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Cl3 Sn |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Phenyltin trichloride (6CI), Trichlorophenylstannane, Monophenyltin chloride, Monophenyltin trichloride, NSC 92617, Phenyltrichlorostannane, Phenyltrichlorotin, Trichlorophenyltin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| SMILES | Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | tricloro(fenil)estanano |
| Peso molecular (g/mol) | 302.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.8479 |