Learn More
Tricloruro de fenilestaño, TRC
Código de producto. 30419947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419947 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30419947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3996031G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltin Trichloride
CAS 1124-19-2
Fórmula molecular C6 H5 Cl3 Sn
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenyltin trichloride (6CI), Trichlorophenylstannane, Monophenyltin chloride, Monophenyltin trichloride, NSC 92617, Phenyltrichlorostannane, Phenyltrichlorotin, Trichlorophenyltin
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1
Nombre IUPAC tricloro(fenil)estanano
Peso molecular (g/mol) 302.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.8479