Learn More
Cloruro de (feniltio)metiltrifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Phenylthio)methyltriphenylphosphonium Chloride |
| CAS | 13884-92-9 |
| Fórmula molecular | C25 H22 P S . Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H22PS.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)21-27-25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C(Sc1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | cloruro de trifenil(fenilsulfanilmetil)fosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 420.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.0868 |