Learn More
(Feniltio)acetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495293 25 g 25 g
11485293 5 g 5 g
11405303 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495293 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12869.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5219-61-4 | C8H7NS | 149.21 g/mol
Applications include, electron-deficient aromatics undergo vicarious nucleophilic substitution (VNS) reactions with the anion. Thus the molecule is equivalent to an acetonitrile anion synthon with thiophenate as the leaving group. For example, in the presence of solid NaOH in DMSO, nitrobenzene gives predominantly 4-nitrophenylacetonitrile, along with some of the 2-isomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Entre sus aplicaciones se incluyen: los aromáticos con deficiencia de electrones experimentan reacciones vicarias de sustitución nucleofílica (VNS, por sus siglas en inglés) con el anión. Por lo tanto, la molécula es equivalente a un sintón aniónico de acetonitrilo con tiofenato como el grupo de salida. Por ejemplo, en presencia de NaOH sólido en DMSO, el nitrobenceno da predominantemente 4-nitrofenilacetonitrilo, junto con algunos de los 2-isómeros.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5219-61-4
Fórmula molecular C8H7NS
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00019831
Clave InChI QMJWPWCKRKHUNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylthio acetonitrile, phenylthioacetonitrile, 2-phenylthio acetonitrile, acetonitrile, phenylthio, phenylmercaptoacetonitrile, cyanomethyl phenyl sulfide, 2-phenylsulfanyl acetonitrile, 2-phenylthioethanenitrile, acmc-209ky7, phenylmercapto acetonitrile
PubChem CID 78891
Nombre IUPAC 2-Fenilsulfanilacetonitrilo
SMILES N#CCSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Phenylthio)acetonitrile
Densidad 1.142
Punto de ebullición 146°C to 147°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.582
Cantidad 25 g
Beilstein 2042078
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.22
Porcentaje de pureza 98%