Learn More
Ácido (feniltio)acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445946 25 g 25 g
11455946 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22280.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-04-8 | C8H7O2S | 167.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-04-8
Fórmula molecular C8H7O2S
Peso molecular (g/mol) 167.20
Número MDL MFCD00004355
Clave InChI MOTOSAGBNXXRRE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo phenylthio acetic acid, thiophenoxyacetic acid, 2-phenylthio acetic acid, phenylthioglycolic acid, phenylmercaptoacetic acid, 2-phenylsulfanyl acetic acid, phenylsulfanyl acetic acid, acetic acid, phenylthio, phenylmercapto acetic acid, carboxymethyl phenyl sulfide
PubChem CID 59541
Nombre IUPAC ácido 2-fenilsulfanilacético
SMILES [O-]C(=O)CSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Phenylthio)acetic acid
Punto de fusión 61°C to 66°C
Olor Stench
Cantidad 25 g
Beilstein 2045072
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.22
Porcentaje de pureza 97%