Learn More
(Feniltio)acetaldehído dietil acetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Phenylthio)acetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 66616-26-0 |
| Fórmula molecular | C12H18O2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (Phenylthio)acetaldehyde Diethyl Acetal, [(2,2-Diethoxyethyl)thio]benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O2S/c1-3-13-12(14-4-2)10-15-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,3-4,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CSC1=CC=CC=C1)OCC |
| Nombre IUPAC | (2,2-dietoxietil)(fenil)sulfano |
| Peso molecular (g/mol) | 226.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1 |