Learn More
Ácido fenilsulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzenesulfonic Acid |
| CAS | 98-11-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H6 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzenesulfonic Acid, 17-120A, 1: PN: WO2020008043 SEQID: 105 claimed sequence, Alkylbenzenesulfonate, Benzenemonosulfonic acid, Benzenesulfonic acid (surfactant), Benzensulfonic acid, Besylic acid, BSA, BW 70, Nansa 63B, Phenylsulfonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | ácido bencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.18 |
| Mostrar más |