Learn More
Anhídrido fenilsuccínico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals ™
Código de producto. 10656270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656270 5 g Glass bottle 5 GR
10536640 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1131-15-3 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1131-15-3
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.17
Número MDL MFCD00192395
Clave InChI HDFKMLFDDYWABF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo phenylsuccinic anhydride, 3-phenyldihydrofuran-2,5-dione, monophenyl succinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-phenyl, acmc-20ajwd, acmc-20mmqc, phenylsuccinicanhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-phenyl-, 3r, phenyl succinic anhydride
PubChem CID 136911
Nombre IUPAC 3-feniloxolano-2,5-diona
SMILES O=C1CC(C(=O)O1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylsuccinic anhydride
Punto de fusión 53°C to 55°C
Punto de ebullición 191°C to 192°C (12.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 99%