Learn More
Ácido fenilsuccínico, TRC
Código de producto. 30412047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412047 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30412047 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336863500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylsuccinic Acid
CAS 635-51-8
Fórmula molecular C10 H10 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Phenylbutanedioic Acid, (RS)-Phenylsuccinic Acid, (±)-2-Phenylsuccinic Acid, (±)-Phenylsuccinic Acid, 2-Phenylsuccinic Acid, DL-Phenylsuccinic Acid, NSC 11342, NSC 16635, Phenylsuccinic Acid, alpha-Phenylsuccinic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CC(C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido 2-fenilbutanodioico
Peso molecular (g/mol) 194.184
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.058