Learn More
Ácido (+/-)-fenilsuccínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443994 25 g 25 g
11453994 100 g 100 g
11463994 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443994 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11971.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 635-51-8 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-51-8
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Número MDL MFCD00004256
Clave InChI LVFFZQQWIZURIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylsuccinic acid, dl-phenylsuccinic acid, 2-phenylsuccinic acid, phenyl succinic acid, butanedioic acid, phenyl, succinic acid, phenyl, 2-phenylsuccinate, .alpha.-phenylsuccinic acid, phenylsuccinate, butanedioic acid, 2-phenyl
PubChem CID 95459
Nombre IUPAC ácido 2-fenilbutanodioico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Phenylsuccinic acid
Punto de fusión 167°C to 169°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1875051
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98%