Learn More
Fenilsilano, TRC
Código de producto. 30409890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409890 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30409890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33677525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylsilane
CAS 694-53-1
Fórmula molecular C6H8Si
Cantidad 25 g
Sinónimo Silyl-benzene, Monophenylsilane, NSC 179699, SIP 6750.0, Silylbenzene, Z 6047
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3
SMILES [SiH3]c1ccccc1
Nombre IUPAC fenilsilano
Peso molecular (g/mol) 108.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0395