Learn More
Fenilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylsilane |
| CAS | 694-53-1 |
| Fórmula molecular | C6H8Si |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Silyl-benzene, Monophenylsilane, NSC 179699, SIP 6750.0, Silylbenzene, Z 6047 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3 |
| SMILES | [SiH3]c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | fenilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 108.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0395 |