Learn More
Fenilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499006 5 g 5 g
11409016 25 g 25 g
11419016 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17901.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 694-53-1 | C6 H8 Si | 108.22 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
El contacto con el agua libera un alcohol inflamable. Soluble en agua (el contacto con el agua libera gases inflamables) y los disolventes orgánicos más comunes.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Proteger contra cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-53-1
Fórmula molecular C6 H8 Si
Peso molecular (g/mol) 108.22
Número MDL MFCD00013478
Clave InChI XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
PubChem CID 6327628
Nombre IUPAC fenilsilicio
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]
Especificaciones
Punto de ebullición 120°C
Nombre del producto químico o material Phenylsilane
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 7°C (45°F)
Índice de refracción 1.5105
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.88
Número UN UN3399
Información de solubilidad Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in water (Contact with water releases flammable gases),and most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylsilane