Learn More
Bromuro de fenilselenilo, TRC
Código de producto. 30419393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419393 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30419393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3368255G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylselenyl Bromide
CAS 34837-55-3
Fórmula molecular C6 H6 Br Se
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzeneselenyl Bromide, Phenylselenenyl Bromide, Phenylselenium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
SMILES Br=[Se]c1ccccc1
Nombre IUPAC (fenilo-λ 3-selanilideno)-λ 3-bromano
Peso molecular (g/mol) 236.976
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.882