Learn More
Bromuro de fenilselenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylselenyl Bromide |
| CAS | 34837-55-3 |
| Fórmula molecular | C6 H6 Br Se |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzeneselenyl Bromide, Phenylselenenyl Bromide, Phenylselenium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| SMILES | Br=[Se]c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (fenilo-λ 3-selanilideno)-λ 3-bromano |
| Peso molecular (g/mol) | 236.976 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.882 |