Learn More
Bromuro de fenilselenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10713421 25 g Frasco de vidrio 25 g
10328120 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223060250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34837-55-3
Fórmula molecular C6H5BrSe
Peso molecular (g/mol) 235.97
Número MDL MFCD00000047
Clave InChI LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
PubChem CID 123446
Nombre IUPAC fenil selenohipobromito
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylselenyl bromide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 60°C to 62°C
Color Negro a marrón
Punto de ebullición 107°C to 108°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SeBr
Cantidad 25 g
Beilstein 06, II, 319
Fieser 06,459; 07,286; 11,33; 13,26; 01,1047; 11,487; 16,272
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals