Learn More
Fenilselenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10183360 10 g Frasco de vidrio 10 g
10177693 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10183360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123520100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 645-96-5 | C6H6Se | 157 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-96-5
Fórmula molecular C6H6Se
Peso molecular (g/mol) 157
Número MDL MFCD00000001
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylselenol
Nombre de nota 98%
Color Amarillo
Punto de ebullición 183.0°C
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SeH
Índice de refracción 1.6150 to 1.6180
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido