Learn More
Anhídrido fenilselenínico, TRC
Código de producto. 30328935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328935 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30328935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB398190500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylseleninic Anhydride
CAS 17697-12-0
Fórmula molecular C12 H10 O3 Se2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Phenylseleninic Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O3Se2/c13-16(11-7-3-1-4-8-11)15-17(14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=[Se](O[Se](=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC fenilseleninilbencenoseleninato
Peso molecular (g/mol) 360.126
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.896