Learn More
Anhídrido fenilselenínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylseleninic Anhydride |
| CAS | 17697-12-0 |
| Fórmula molecular | C12 H10 O3 Se2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phenylseleninic Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O3Se2/c13-16(11-7-3-1-4-8-11)15-17(14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | O=[Se](O[Se](=O)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | fenilseleninilbencenoseleninato |
| Peso molecular (g/mol) | 360.126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.896 |