Learn More
Cloruro de fenilselenenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441910 25 g 25 g
11431910 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12751.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5707-04-0 | C6H5ClSe | 191.53 g/mol
Phenylselenenyl chloride is used in the preparation of (cyclobut-1-enylselanyl)benzene. It is an important versatile reagent used in organic synthesis. Further, it serves as a useful synthon for 2-amino alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de fenilselenenilo se utiliza en la preparación de (ciclobut-1-enilselanil)benceno. Es un importante reactivo versátil utilizado en la síntesis orgánica. Además, sirve como un sintón útil para los alcoholes 2-amino.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y álcalis fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5707-04-0
Fórmula molecular C6H5ClSe
Peso molecular (g/mol) 191.53
Número MDL MFCD00000478
Clave InChI WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
PubChem CID 21928
Nombre IUPAC fenil selenohipoclorito
SMILES Cl[Se]C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylselenenyl chloride
Punto de fusión 60°C to 65°C
Punto de ebullición 120°C (20 mmHg)
Olor Stench
Cantidad 25 g
Número UN UN2928
Beilstein 1237091
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.52
Porcentaje de pureza 98%