Learn More
Ácido fenilpirúvico, sal sódica monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10082450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10082450 5 g Frasco de vidrio 5 g
10503941 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189730050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 122049-54-1 | C9H7O3 | 163.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122049-54-1
Fórmula molecular C9H7O3
Peso molecular (g/mol) 163.15
Número MDL MFCD00149109
Clave InChI BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium phenylpyruvate monohydrate, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate hydrate, phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate, phenylpyruvic acid, sodium salt, sodium hydrate ?-phenylpyruvate, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, acmc-2099lh, phenylpyruvic acid sodium hydrate, beta-phenylpyruvic acid, sodium salt
PubChem CID 23666336
Nombre IUPAC sodio; 2-oxo-3-fenilpropanoato; hidrato
SMILES [O-]C(=O)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylpyruvic acid, sodium salt monohydrate
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2COCO2Na·H2O
Cantidad 5 g
Beilstein 10, I, 325
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo fino