Learn More
Ácido fenilpropiólico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452158 50 g 50 g
11442158 10 g 10 g
11474030 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15163.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 637-44-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
Phenylpropiolic acid is used as a Pharmaceutical Intermediates, laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fenilpropiólico se utiliza como intermediario farmacéutico, productos químicos de laboratorio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-44-5
Fórmula molecular C9H6O2
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00004361
Clave InChI XNERWVPQCYSMLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylpropiolic acid, 3-phenylpropiolic acid, phenylpropynoic acid, 3-phenylpropynoic acid, 2-propynoic acid, 3-phenyl, phenylacetylenecarboxylic acid, 3-phenyl-2-propynoic acid, phenylacetylene monocarboxylic acid, propiolic acid, 3-phenyl, phenyl propiolic acid
PubChem CID 69475
Nombre IUPAC ácido 3-fenilprop-2-inoico
SMILES OC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylpropiolic acid
Punto de fusión 135°C to 138°C
Cantidad 50 g
Beilstein 742587
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza ≥98%