Learn More
Acetal de dietilo de fenilpropiolaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384334 5 g 5 g
11394334 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384334 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00872.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6142-95-6 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6142-95-6
Fórmula molecular C13H16O2
Peso molecular (g/mol) 204.27
Número MDL MFCD00009238
Clave InChI DTEGZYXCDQFSBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl benzene, phenylpropiolaldehyde diethyl acetal, phenylpropargyl aldehyde diethyl acetal, 3-phenylpropynal diethyl acetal, dehydrocinnamaldehyde-diethylacetal, benzene, 3,3-diethoxy-1-propynyl, propiolaldehyde, phenyl-, diethyl acetal, 1,1-diethoxy-3-phenylprop-2-yne, acmc-1bh6o, propiolaldehyde, diethyl acetal
PubChem CID 64818
Nombre IUPAC (3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl)benzene
SMILES CCOC(OCC)C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal
Densidad 0.991
Punto de ebullición 99°C to 100°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.517
Cantidad 5 g
Beilstein 2049715
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 98%