Learn More
Dicloruro fenilfosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylphosphonic Dichloride |
| CAS | 824-72-6 |
| Fórmula molecular | C6H5Cl2OP |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | P-Phenylphosphonic dichloride, Benzenephosphonic dichlorideBenzenephosphonyl chloride, Dichlorophenylphosphine oxide, NSC 66477Phenyldichlorophosphine oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | ClP(=O)(Cl)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | diclorofosforilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 194.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9455 |