Learn More
Dicloruro fenilfosfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10512151 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10679833 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10512151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130802500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-72-6 | C6H5Cl2OP | 194.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-72-6
Fórmula molecular C6H5Cl2OP
Peso molecular (g/mol) 194.98
Número MDL MFCD00002070
Clave InChI IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, phenyl, benzenephosphonic dichloride, phenylphosphonyl dichloride, dichlorophenylphosphine oxide, phenyldichlorophosphine oxide, benzenephosphonyl chloride, phenylphosphonic acid dichloride, phenylphosphonodichloridic acid, phosphonic dichloride, p-phenyl
PubChem CID 69990
Nombre IUPAC diclorofosforilbenceno
SMILES ClP(Cl)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylphosphonic dichloride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 3.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.3900g/mL
Punto de ebullición 258.0°C
Temperatura de inflamación 204°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5P(O)Cl2
Índice de refracción 1.5570 to 1.5610
Cantidad 250 mL
Beilstein 16, 804
Fieser 01,846; 16,284
Gravedad específica 1.39
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido