Learn More
Dicloruro fenilfosfónico, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Phenylphosphonic dichloride is used in the preparation of 2-phenyl-[1,3,2]dioxaphosphepane-2-oxide. Further, it acts as an effective reagent for the chlorinative dehydration of some heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El dicloruro fenilfosfónico se utiliza en la preparación de 2-fenil-[1,3,2]dioxafosfepan-2-óxido. Además, actúa como un reactivo eficaz para la deshidratación clorinativa de algunos heterociclos.
Solubilidad
Miscible con benceno, cloroformo, dimetilsulfóxido y tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agua.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phenylphosphonic dichloride |
| Punto de fusión | 1°C to 3°C |
| Densidad | 1.379 |
| Punto de ebullición | 258°C |
| Temperatura de inflamación | 204°C (399°F) |
| Índice de refracción | 1.56 |
| Cantidad | 1000 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 1072240 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Show More |