Learn More
Dicloruro fenilfosfónico, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404844 50 g 50 g
11414844 250 g 250 g
11494834 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404844 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13777.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-72-6 | C6H5Cl2OP | 194.98 g/mol
Phenylphosphonic dichloride is used in the preparation of 2-phenyl-[1,3,2]dioxaphosphepane-2-oxide. Further, it acts as an effective reagent for the chlorinative dehydration of some heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dicloruro fenilfosfónico se utiliza en la preparación de 2-fenil-[1,3,2]dioxafosfepan-2-óxido. Además, actúa como un reactivo eficaz para la deshidratación clorinativa de algunos heterociclos.
Solubilidad
Miscible con benceno, cloroformo, dimetilsulfóxido y tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-72-6
Fórmula molecular C6H5Cl2OP
Peso molecular (g/mol) 194.98
Número MDL MFCD00002070
Clave InChI IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, phenyl, benzenephosphonic dichloride, phenylphosphonyl dichloride, dichlorophenylphosphine oxide, phenyldichlorophosphine oxide, benzenephosphonyl chloride, phenylphosphonic acid dichloride, phenylphosphonodichloridic acid, phosphonic dichloride, p-phenyl
PubChem CID 69990
Nombre IUPAC diclorofosforilbenceno
SMILES ClP(Cl)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylphosphonic dichloride
Punto de fusión 1°C to 3°C
Densidad 1.379
Punto de ebullición 258°C
Temperatura de inflamación 204°C (399°F)
Índice de refracción 1.56
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 1072240
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with benzene,chloroform,dimethyl sulfoxide and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.99
Porcentaje de pureza ≥90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylphosphonic dichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylphosphonic dichloride