Learn More
Ácido fenilfosfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420008 100 g 100 g
11430008 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22939.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1571-33-1 | Molecular Formula: C6H7O3P | Molecular Weight: 158.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El aditivo de ácido fenilfosfónico se utiliza con el catalizador de Noyori para la oxidación de sulfuros a sulfones. Se emplea como aditivo de resinas de poliéster PU no saturado. También se puede añadir al nailon para mejorar su grado de polimerización. Se puede utilizar como agente lubricante para presiones extremas; se utiliza como catalizador de las reacciones entre ácidos carboxílicos y alcoholes; se puede emplear como tratamiento ignífugo para fibras usadas en materiales orgánicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1571-33-1
Fórmula molecular C6H7O3P
Peso molecular (g/mol) 158.09
Número MDL MFCD00002136
Clave InChI QLZHNIAADXEJJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenephosphonic acid, phosphonic acid, phenyl, phenyl-phosphonic acid, phosphonic acid, p-phenyl, phenyl phosphonic acid, unii-byd76t2868, sv7, pubchem21303, phosphonic acid,phenyl, wln: qpqo&r
PubChem CID 15295
Nombre IUPAC ácido fenilfosfónico
SMILES OP(O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylphosphonic acid
Punto de fusión 160°C to 162°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 2245168
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.09
Porcentaje de pureza 98%