Learn More
Ácido fenilfosfínico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10704553 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10704553 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10704553 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130780050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylphosphinic acid
Nombre de nota 99%
CAS 1779-48-2
Punto de fusión 82.0°C to 87.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 180.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H7O2P
Fórmula lineal C6H5P(O)(OH)H
Número MDL MFCD00002131
Cantidad 5 g
Beilstein 16, 791
Sinónimo phenylphosphinic acid, benzenephosphinic acid, phosphinic acid, phenyl, benzenephosphonous acid, phenyl phosphinic acid, mlchbqkmvknbov-uhfffaoysa-n, benzolphosphonigs, aure, benzene phosphinic acid, hydroxyphenylphosphineoxide, acmc-1bt5t
Información de solubilidad Solubility in water: 7.7g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,slightly soluble in ether,insoluble in benzene,hexane,ccl4
Clave InChI MLCHBQKMVKNBOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC hidroxi-oxo-fenilfosfanio
Peso molecular (g/mol) 142.09
PubChem CID 6327116
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylphosphinic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación