Learn More
Ácido fenilfosfórico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428047 500 g 500 g
11418047 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17453.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1779-48-2 | C6H7O2P | 142.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1779-48-2
Fórmula molecular C6H7O2P
Peso molecular (g/mol) 142.09
Número MDL MFCD00002131
Clave InChI MLCHBQKMVKNBOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylphosphinic acid, benzenephosphinic acid, phosphinic acid, phenyl, benzenephosphonous acid, phenyl phosphinic acid, mlchbqkmvknbov-uhfffaoysa-n, benzolphosphonigs, aure, benzene phosphinic acid, hydroxyphenylphosphineoxide, acmc-1bt5t
PubChem CID 6327116
Nombre IUPAC hidroxi-oxo-fenilfosfanio
SMILES OP(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenylphosphinic acid
Punto de fusión 83°C to 85°C
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 2802244
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1
Porcentaje de pureza 98%