Learn More
Fluoruro de fenilmetilsulfonilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10070280 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10070280 5 g Tarro de cristal 5 GR
1 options
Código de producto. 10070280 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2805/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 329-98-6
Punto de fusión 90°C
Color Blanco
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C7H7FO2S
Número MDL 7424
Cantidad 5 g
Sinónimo phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
Clave InChI YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Nombre IUPAC Fluoruro de fenilmetanosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 174.189
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylmethanesulfonyl fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.